Merck
495999
Sigma-Aldrich
Tris(butylcyclopentadienyl)erbium(III)
99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Er(C5H4C4H9)3
分子量:
530.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
liquid
反應適用性
core: erbium
reagent type: catalyst
bp
240 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Er].CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CCCC[C]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C9H13.Er/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;
InChI 密鑰
JRCMYZNYPKTOPG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)