Merck
49554
Sigma-Aldrich
(R)-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]乙醇
≥98.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8F6O
分子量:
258.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D +27±1°, c = 1 in acetonitrile
光學純度
enantiomeric ratio: 97:3 (GC)
mp
53-58 °C
SMILES 字串
C[C@@H](O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-5,17H,1H3/t5-/m1/s1
InChI 密鑰
MMSCIQKQJVBPIR-RXMQYKEDSA-N
一般說明
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol is a key intermediate for the synthesis of aprepitant, a potent human neurokinin-1 (NK-1) receptor.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Efficient Synthesis of (1R)-[3, 5-Bis (trifluoromethyl) phenyl] Ethanol, a Key Intermediate for Aprepitant, an NK-1 Receptor Antagonist.
Vankawala PJ, et al.
Synthetic Communications, 37(19), 3439-3446 (2007)