Merck
495506
Sigma-Aldrich
Cesium tungstate
99.95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cs2WO4
CAS号:
分子量:
513.65
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
99.95%
mp
>350 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cs+].[Cs+].[O-][W]([O-])(=O)=O