Merck
495034
Sigma-Aldrich
硫代硫酸钯(II)钾 一水合物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2Pd(S2O3)2·H2O
分子量:
426.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
172 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.[Pd++].[O-]S(=O)(=O)S[K].[O-]S(=O)(=O)S[K]
InChI
1S/2K.2H2O3S2.H2O.Pd/c;;2*1-5(2,3)4;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q2*+1;;;;+2/p-4
InChI 密鑰
QOHRLWWRKPUXTK-UHFFFAOYSA-J
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)