Merck
494623
Sigma-Aldrich
亚硫酸锌 二水合物
99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZnSO3·2H2O
CAS号:
分子量:
181.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
溶解度
ethanol: insoluble(lit.)
SMILES 字串
O.O.[Zn++].[O-]S([O-])=O