Merck
493929
Sigma-Aldrich
三吡咯烷膦
97%
别名:
Phosphorous acid tripyrrolidide, 三(N,N-四亚甲基)磷酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24N3P
CAS号:
分子量:
241.31
Beilstein:
1343311
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12350000
化驗
97%
折射率
n20/D 1.53 (lit.)
bp
104 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCN(C1)P(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
InChI 密鑰
PXFLCAQHOZXYED-UHFFFAOYSA-N