Merck
493880
Sigma-Aldrich
(3aS,7R,7aS)-7,7a-二氢-7-羟基-2,2-二甲基-1,3-苯并二氧戊环-4(3aH)-酮
0.2 g/mL in 0.1 M phosphate buffer, 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12O4
分子量:
184.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
濃度
0.2 g/mL in 0.1 M phosphate buffer
pH值
8.5(adjusted to)
SMILES 字串
CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)C=CC(=O)[C@H]2O1
外觀
磷酸盐缓冲悬浮液。
重構
要从悬浮液中回收纯产物:
(1) 将冰冻悬浮液融化并过滤出固体。(2) 用几毫升碱性(含水 Na2CO3)乙酸乙酯洗液冲洗瓶子。(3) 用清水洗涤固体。(4) 收集固体。(5) 从滤出液中进一步收集更多产物:用等体积碱性(含水 Na2CO3)乙酸乙酯洗液抽提滤出液(重复三次)。(6) 将乙酸乙酯抽提物置于 MgSO4 上干燥。(7) 待溶剂蒸发—不要加热!(8) 合并从悬浮液和滤出液中收集的固体。纯晶体应保存于 -78°C。产物的磷酸盐缓冲液悬浮液在 0°C 时稳定。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)