Merck
493589
Sigma-Aldrich
三(环戊二烯)钕(III)
99.9%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Nd(C5H5)3
CAS号:
分子量:
339.52
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
99.9%
bp
220 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
~235 °C (lit.)
SMILES 字串
[Nd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.1 °F - closed cup
閃點(°C)
75.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)