Merck
490598
Sigma-Aldrich
丙烷-1,1,1,3,3,3-d6
98 atom % D
别名:
1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CH2CD3
CAS号:
分子量:
50.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
1.5 (vs air)
蒸汽压
8.42 atm ( 21.1 °C)
同位素纯度
98 atom % D
沸点
−42.1 °C (lit.)
mp
−188 °C (lit.)
质量偏移
M+6
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])CC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
ATUOYWHBWRKTHZ-WFGJKAKNSA-N
相关类别
包装
带 1/4 英寸阳螺纹 NPT 铜质阀的 Sure/Pac™ 气瓶
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推荐产品
推荐使用铜质软管接头 Z146811 或铜体微型气流阀 Z513539。
法律信息
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形图
FlameGas cylinder
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
储存分类代码
2A - Gases
WGK
nwg
闪点(°F)
-155.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-104.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)