Merck
489646
Sigma-Aldrich
棕榈酸钾-1-13C
99 atom % 13C
别名:
十六烷酸-1-13C 钾盐, 十六烷酸钾-1-13C, 棕榈酸-1-13C 钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)1413CO2K
分子量:
295.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
285 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
InChI 密鑰
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3