Merck
487953
Sigma-Aldrich
氨-15N
10 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
15NH3
CAS号:
分子量:
18.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
0.6 (vs air)
同位素純度
10 atom % 15N
化驗
99% (CP)
分子量
17.13 by atom % calculation (10 atom % 15N)
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
InChI 密鑰
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
带 CGA 110/180 不锈钢阀的气阀瓶
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
建议使用不锈钢控制阀 Z146951、Z187224 或不锈钢调节器 Z148504 和 Z148512 中的任意一种,以及"T"型吹扫阀 Z151661。
訊號詞
Danger-Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
269.6 °F - closed cup
閃點(°C)
132 °C - closed cup