Merck
485810
Sigma-Aldrich
溴乙烷-1,1-d2
98 atom % D
别名:
乙基溴-1,1-d2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CD2Br
CAS号:
分子量:
110.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
-119 °C (lit.)
密度
1.486 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])(C)Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
InChI 密鑰
RDHPKYGYEGBMSE-CBTSVUPCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-9.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-23 °C - closed cup