Merck
485276
Sigma-Aldrich
三(2-甲氧苯基)铋
别名:
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3OC6H4)3Bi
CAS号:
分子量:
530.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
成份
Bi, 37.4-41.4% EDTA titration
反應適用性
core: bismuth
mp
162-165 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccccc1[Bi](c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/3C7H7O.Bi/c3*1-8-7-5-3-2-4-6-7;/h3*2-5H,1H3;
InChI 密鑰
VFWRGMGLLNCHIA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)