Merck
484032
Sigma-Aldrich
碘化钐(III)
anhydrous, powder
别名:
Samarium iodide, Samarium triiodide, Samarium(III) iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SmI3
CAS号:
分子量:
531.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
anhydrous
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: samarium
濃度
27.7-28.9% Sm (EDTA titration)
SMILES 字串
I[Sm](I)I
InChI
1S/3HI.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
XQKBFQXWZCFNFF-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
商品
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.