Merck
483303
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-癸二醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
174.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
旋光性
[α]23/D +12°, c = 0.5 in methanol
光学纯度
ee: 99% (GLC)
mp
60-62 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
CCCCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3/t10-/m1/s1
InChI key
YSRSBDQINUMTIF-SNVBAGLBSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)