Merck
483206
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)dimethoxymethylsilane
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl(CH2)3Si(OCH3)2CH3
CAS号:
分子量:
182.72
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CO[Si](C)(CCCCl)OC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)