Merck
482218
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1,2-癸二醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
174.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
化驗
99%
光學活性
[α]24/D −9°, c = 0.5 in methanol
光學純度
ee: 99% (GLC)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCC[C@H](O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
YSRSBDQINUMTIF-JTQLQIEISA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)