Merck
481742
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) perchlorate solution
~0.5 N in perchloric acid, 99.99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ce(ClO4)4
CAS号:
分子量:
537.92
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
化驗
99.99%
濃度
~0.5 N in perchloric acid
密度
1.556 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O=Cl(=O)(=O)O[Ce](OCl(=O)(=O)=O)(OCl(=O)(=O)=O)OCl(=O)(=O)=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)