Merck
481661
Sigma-Aldrich
Tris(2,6-diisopropylphenoxy)niobium(V) chloride
别名:
Dichlorotris(2,6-diisopropylphenolato)niobium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H51Cl2NbO3
分子量:
695.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
反應適用性
reagent type: catalyst
core: niobium
SMILES 字串
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O[Nb](Cl)(Cl)(Oc2c(cccc2C(C)C)C(C)C)Oc3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/3C12H18O.2ClH.Nb/c3*1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;;;/h3*5-9,13H,1-4H3;2*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI 密鑰
XDGZKBQTQCTDDX-UHFFFAOYSA-I
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges