Merck
479926
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-N-Boc-5-苄基-2-氧代吗啉
99%
别名:
(S)-(-)-5-苄基-2-氧代-4-吗啉羧酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H21NO4
分子量:
291.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −14.5°, c = 2.45 in chloroform
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)OC[C@@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H21NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-10-14(18)20-11-13(17)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
NQZZZVQLJCFCGL-ZDUSSCGKSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3