Merck
479438
Sigma-Aldrich
四甲基环戊二烯锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiC5H(CH3)4
CAS号:
分子量:
128.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reagent type: ligand
mp
>350 °C (lit.)
SMILES 字串
[Li].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C9H13.Li.H/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;;/h5H,1-4H3;;
InChI 密鑰
PTQWRLJKGBNMJV-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for synthesis of:
  • Cyclopentadienylphosphanes
  • Ansa-cyclopentadienyl-phenoxy titanium(IV) complexes
  • Titanium and zirconium complexes
  • Hafnocene catalysts
Reactant with SiH-functionalized cyclopentadienes
Reactant in the reduction of beta-diketiminato-titanium(III) complexes
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Pyr. Sol. 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)