Merck
478636
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorophenyl isocyanate
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl3C6H2NCO
CAS号:
分子量:
222.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
55-61 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)N=C=O
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3