Merck
478342
Sigma-Aldrich
2-甲基-5-异氰酸硝基苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(NO2)NCO
CAS号:
分子量:
178.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
49-52 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-2-3-7(10(12)13)4-8(6)9-5-11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
PQFOUIMVTGBFRN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)