Merck
478121
Sigma-Aldrich
3-乙基苯基异氰酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5C6H4NCO
CAS号:
分子量:
147.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
104 °C/40 mmHg (lit.)
密度
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
DNFZCDLEGMEKMI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup