About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H20N2O4
CAS号:
分子量:
412.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
等級
purum
化驗
≥98.0% (HPLC)
雜質
~15% 2-propanol
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H](Cc1cccc(c1)C#N)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H20N2O4/c26-14-17-7-5-6-16(12-17)13-23(24(28)29)27-25(30)31-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,22-23H,13,15H2,(H,27,30)(H,28,29)/t23-/m1/s1
InChI 密鑰
CVLOUTPKZUJTGV-HSZRJFAPSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3