方案
97%
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)[Si](C)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H26Si2/c1-27(23-15-7-3-8-16-23,24-17-9-4-10-18-24)28(2,25-19-11-5-12-20-25)26-21-13-6-14-22-26/h3-22H,1-2H3
InChI key
JNZRJYXUMDPPRK-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3