Merck
477141
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-环氧十二烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24O
分子量:
184.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]25/D +10°, neat
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
124-125 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCC[C@@H]1CO1