Merck
477044
Sigma-Aldrich
4-硝基二苯甲酮肟,聚合物键合型
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
Kaiser 肟树脂, 肟树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
1.0-1.5 mmol/g loading
粒徑
200-400 mesh
官能基
oxime
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.O\N=C(\c3ccccc3)c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3