Merck
47701
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tic-OH
≥97.0% (HPLC)
别名:
(S)-N-芴甲氧羰基-1,2,3,4-四氢异喹啉-3-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H21NO4
分子量:
399.44
Beilstein:
4827574
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥97.0% (HPLC)
光學活性
[α]20/D +26.0±3.0°, c = 1% in methanol
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H21NO4/c27-24(28)23-13-16-7-1-2-8-17(16)14-26(23)25(29)30-15-22-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,27,28)/t23-/m0/s1
InChI 密鑰
LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
聯結
FMOC-L-苯丙氨酸的桥类似物
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1