Merck
476927
Sigma-Aldrich
三(4-甲氧苯基)硼烷氨络合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3OC6H4)3B·NH3
CAS号:
分子量:
349.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
反应适用性
reagent type: reductant
mp
191 °C (lit.)
SMILES字符串
N.COc1ccc(cc1)B(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)