Merck
476803
Sigma-Aldrich
4-(1H-咪唑-1-基)苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2O2
CAS号:
分子量:
188.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
305 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2