Merck
476668
Sigma-Aldrich
双(二甲氨基)硼烷溴
97%
别名:
1-Bromo-N,N,N′,N′-tetramethylboranediamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2N]2BBr
CAS号:
分子量:
178.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
反應適用性
reagent type: reductant
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
20-28 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)B(Br)N(C)C
InChI
1S/C4H12BBrN2/c1-7(2)5(6)8(3)4/h1-4H3
InChI 密鑰
UBDPZBLACZIAPS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant involved in:
  • Intramolecular cyclization
  • Oxidative addition for synthesis of platinum boryl phosphine bromo complexes
  • Synthesis of fluorenyltripyrazolylborate ligands
  • Preparation of rigid-backbone conjugated polymers
  • Conversion of epoxides to halohydrins
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.0 °F - closed cup
閃點(°C)
53.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter