Merck
47652
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(tBu)-王氏树脂
extent of labeling: 0.4-1.0 mmol/g loading
别名:
聚合物键合型 Fmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 4-苄氧基苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
标记范围
0.4-1.0 mmol/g loading
基质
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
粒径
100-200 mesh
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)