Merck
475661
Sigma-Aldrich
三羟甲基丙烷苯甲酸二丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H2C=CHCO2CH2)2C(C2H5)CH2O2CC6H5
CAS号:
分子量:
346.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
包含
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.511 (lit.)
密度
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)c1ccccc1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)