Merck
475548
Sigma-Aldrich
(2S-cis)-(+)-2,3-二氢-3-羟基-2-(4-甲氧苯基)-1,5-苯并硫氮杂卓-4(5H)-酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H15NO3S
CAS号:
分子量:
301.36
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
98%
旋光性
[α]20/D +112°, c = 0.5 in methanol
mp
203-206 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2O
InChI
1S/C16H15NO3S/c1-20-11-8-6-10(7-9-11)15-14(18)16(19)17-12-4-2-3-5-13(12)21-15/h2-9,14-15,18H,1H3,(H,17,19)/t14-,15+/m1/s1
InChI key
LHBHZALHFIQJGJ-CABCVRRESA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)