About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H23NO4
CAS号:
分子量:
365.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
方案
≥99.0% (HPLC)
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
135-138 °C
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)CC1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)13-15-9-11-23(12-10-15)22(26)27-14-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-8,15,20H,9-14H2,(H,24,25)
InChI key
CQAGUAUKAZHOSU-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3