Merck
47527
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(NO2)-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
Nα-Fmoc-Nω-硝基-L-精氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H23N5O6
CAS号:
分子量:
441.44
Beilstein:
7060334
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (HPLC)
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23N5O6/c22-20(25-26(30)31)23-11-5-10-18(19(27)28)24-21(29)32-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,24,29)(H,27,28)(H3,22,23,25)/t18-/m0/s1
InChI key
RXMHIKWOZKQXCJ-SFHVURJKSA-N
一般描述
可能含 ~8% (w/w) 的溶剂
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)