Merck
474959
Sigma-Aldrich
2-(乙氧基羰基)苯基异硫代氰酸酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SCNC6H4CO2C2H5
CAS号:
分子量:
207.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
95%
折射率
n20/D 1.614 (lit.)
沸点
150 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)c1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-2-13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11-7-14/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
TYEPWLJHQLYWSR-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)