Merck
474878
Sigma-Aldrich
2,4,6-三氯异硫氰酸苯酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl3C6H2NCS
CAS号:
分子量:
238.52
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99%
mp
72-75 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1cc(Cl)c(N=C=S)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H2Cl3NS/c8-4-1-5(9)7(11-3-12)6(10)2-4/h1-2H
InChI key
DSXVZIOQROMOEF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)