Merck
47469
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OPfp
≥96.0% (HPLC)
别名:
Fmoc-L-蛋氨酸五氟苯基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H20F5NO4S
CAS号:
分子量:
537.50
Beilstein:
4732241
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥96.0% (HPLC)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CSCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C26H20F5NO4S/c1-37-11-10-18(25(33)36-24-22(30)20(28)19(27)21(29)23(24)31)32-26(34)35-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,32,34)/t18-/m0/s1
InChI 密鑰
OKDPSRDTLNXPFQ-SFHVURJKSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)