Merck
474665
Sigma-Aldrich
2,2′-联吡啶-4,4′-二甲醛
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8N2O2
CAS号:
分子量:
212.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
mp
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C([H])=O
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-7-9-1-3-13-11(5-9)12-6-10(8-16)2-4-14-12/h1-8H
InChI 密鑰
UJCACAOPZBJKIW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,2′-Bipyridine-4,4′-dicarboxaldehyde is an organic building block.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)