光學活性
[α]20/D −187°, c = 0.1 in chloroform
mp
273 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O[Rh]OC(=O)[C@@H]3CCCN3S(=O)(=O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C.CC(C)(C)c5ccc(cc5)S(=O)(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)O[Rh]OC(=O)[C@@H]7CCCN7S(=O)(=O)c8ccc(cc8)C(C)(C)C
InChI
1S/4C15H21NO4S.2Rh/c4*1-15(2,3)11-6-8-12(9-7-11)21(19,20)16-10-4-5-13(16)14(17)18;;/h4*6-9,13H,4-5,10H2,1-3H3,(H,17,18);;/q;;;;2*+2/p-4/t4*13-;;/m0000../s1
InChI 密鑰
HVKPLPQGLBYKLH-WYIKOJPOSA-J
應用
不对称环丙烷化反应的催化剂。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron Letters, 38, 1741-1741 (1997)
Tetrahedron Letters, 34, 7243-7243 (1993)
Tetrahedron Letters, 37, 4133-4133 (1996)
Journal of the American Chemical Society, 118, 6897-6897 (1996)