Merck
474398
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,10-十六氟-9-(三氟甲基)癸基丙烯酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)6CF(CF3)2
CAS号:
分子量:
568.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
97%
包含
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
折射率
n20/D 1.34 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
密度
1.667 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)