Merck
474185
Sigma-Aldrich
缩水甘油醚十六氟壬基醚
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8F16O2
分子量:
488.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
96%
折射率
n20/D 1.342 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
密度
1.682 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C12H8F16O2/c13-5(14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)12(27,28)10(23,24)8(19,20)6(15,16)3-29-1-4-2-30-4/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
AVKVPTNDWAGIMH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)