Merck
474118
Sigma-Aldrich
[2,2,3,3,4,5,5,5-八氟-4-(三氟甲基)戊基]环氧乙烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5F11O
CAS号:
分子量:
326.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.324 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
密度
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C8H5F11O/c9-4(10,1-3-2-20-3)6(12,13)5(11,7(14,15)16)8(17,18)19/h3H,1-2H2
InChI 密鑰
BKXKCZGEIQKTBI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)