About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H23NO4
CAS号:
分子量:
353.41
Beilstein:
7350401
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (TLC)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2