About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13FN2 · HBr
CAS号:
分子量:
273.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
旋光性
[α]22/D −68°, c = 1 in H2O
mp
225-230 °C (lit.)
SMILES字符串
Br.[H][C@]12CN(c3ccc(F)cc3)[C@]([H])(CN1)C2
InChI
1S/C11H13FN2.BrH/c12-8-1-3-10(4-2-8)14-7-9-5-11(14)6-13-9;/h1-4,9,11,13H,5-7H2;1H/t9-,11-;/m0./s1
InChI key
HDMUZFRUGPXOBN-ROLPUNSJSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3