Merck
47314
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cha-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
N-芴甲氧羰基-3-环己基-L-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H27NO4
分子量:
393.48
Beilstein:
7052264
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H27NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,16,21-22H,1-3,8-9,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
InChI 密鑰
HIJAUEZBPWTKIV-QFIPXVFZSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)