Merck
472891
Sigma-Aldrich
N-乙基双氧哌嗪酰氨苯乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H17N3O5
CAS号:
分子量:
319.31
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −63°, c = 1 in methanol
mp
171 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(O)=O)c2ccccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C15H17N3O5/c1-2-17-8-9-18(13(20)12(17)19)15(23)16-11(14(21)22)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,16,23)(H,21,22)/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
JQEHQELQPPKXRR-LLVKDONJSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3