Merck
472859
Sigma-Aldrich
6,6′-二-O-(叔丁基二甲基甲硅烷基)-D-醛糖内酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H48O9Si2
分子量:
536.80
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +16.0°, c = 1.1 in chloroform
mp
56-62 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1OC2O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可用于寡糖的液相和固相合成的重要结构单元。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)